Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Microplate Insert System With Inlet Opening System
Codice prodotto. 15372265 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Membrana di supporto:
PC Membrane
PET
Dimensione del poro:
0.4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15372265
Marca: BRAND™ 782873
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Six well plates filled with six insert strips
  • Sterile
  • With inlet opening system
  • cellGrade™ plus surface
  • Membrane material: PC or PET material
  • Multiple membrane pore sizes for different applications: 0.4μm, 1.0μm, 3.0μm, 8.0μm
  • 5 plates/Pk. with lids and 30 insert strips
Applications:
in vitro preparation of tissue (3D tissue culture)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale cellGrade plus
Tipo Microplate Insert System w/Inlet Opening System
Conteggio pozzetti 6
Dimensione del poro 8 μm
Quantità 5/Pk.
Membrana di supporto PET