Learn More
Hamilton™ Gastight Microliter™ Syringes: RN Termination, No Needle Included
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
Modello:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL
- The 7000 series is the only zero dead volume syringe
- The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger) |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.014 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.260 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.343 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.60 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample spotting |
| Product Type | Microliter Syringe |
| Pressione max | 2000 psi |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 239°F |
| Vedi altri risultati |