Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Gold
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft. x 0.5 in.
50 ft. x 2 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
- Vinyl film with permanent adhesive
- Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
- Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
- Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Specifica
Specifica
| Colore | Gold |
| Materiale | Vinyl (B-595) |
| Product Type | Tape |
| Da utilizzare con (applicazione) | Labeling pipes, walls, equipment, windows |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™71 Printer |
| Quantità | 1 Ea. |
| Dimensions (LxW) | 50 ft. x 2 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 50 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.24 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Vedi altri risultati |