Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Yellow
Codice prodotto. 11725633
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft. x 0.5 in.
50 ft. x 2 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 11725633
Marca: Brady™ 142364
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
  • Vinyl film with permanent adhesive
  • Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
  • Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
  • Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Specifica
Colore Yellow
Materiale Vinyl
Product Type Tape
Da utilizzare con (applicazione) Labeling pipes, walls, equipment, windows
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Quantità 1 Ea.
Dimensions (LxW) 50 ft. x 2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.08 cm