Learn More
4E1RCat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478667
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16478667
Marca: Medchem Express HY14427
MedChemExpress 4E1RCat is an inhibitor of cap-dependent translation, and inhibits eIF4E:eIF4GI interaction, with an IC50 an of ∼4 μM.
4E1RCat is an inhibitor of cap-dependent translation, and inhibits eIF4E:eIF4GI interaction, with an IC50 an of ∼4 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico 4E1RCat
CAS 328998-25-0
Colore Dark Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H18N2O6
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 18.33 mg/mL (38.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N2C(/C(C=C2C3=CC=CC=C3)=C\C4=CC=C(C5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5)O4)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 478.45
Peso formulazione 478.45
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.