Learn More
4F 4PP oxalate, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18094912
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18094912
Marca: Tocris Bioscience 0523/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selective 5-HT2A antagonist
4F 4PP oxalate is a selective 5-HT2A antagonist with almost as high affinity (Ki = 5.3 nM) as Ketanserin (Cat. No. 0908) but with a much lower affinity for 5-HT2C sites (Ki = 620 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144734-36-1
Formula molecolare C24H28FNO5
Molecular Weight (g/mol) 429.488
InChI Key VUJYJCRJPFMHEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4f 4pp oxalate, 4-4-fluorobenzoyl-1-4-phenylbutyl piperidine oxalate, 4-fluorophenyl 1-4-phenylbutyl piperidin-4-yl methanone ethanedioate
PubChem CID 24745966
IUPAC Name (4-fluorophenyl)-[1-(4-phenylbutyl)piperidin-4-yl]methanone;oxalic acid
SMILES C1CN(CCC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)F)CCCCC3=CC=CC=C3.C(=O)(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4F 4PP oxalate
Quantità 10 mg
Peso formulazione 429.49
Percent Purity >99%