Learn More
Jenway™ 4M KCl/AgCl Gel Fill Solution
Click to view available options
Tipo:
Partial Gel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with care and maintenance of pH electrodes
- 4M KCl saturated with AgCl gel
- 150mL
Specifica
Specifica
| Tipo | Partial Gel |
| Tipo di soluzione di riempimento | 4M KCl/AgCl |
| Quantità | 150 mL |