Learn More
Thermo Scientific™ 4mL (13mm) Screw Thread Vial Kits
Codice prodotto. 12490168
Click to view available options
Marking Spot:
No
Colore:
Amber
Clear
Setto:
PTFE/Red Rubber
Red PTFE/White Silicone
White Virgin PTFE, 0.01 in.
Tipo di imballaggio:
Polybag
Tray
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12490168
Marca: Thermo Scientific™ C4015021W
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from high quality glass, these 4mL (13mm), 15x45mm vials feature 13-425 thread finish and fit a variety of autosamplers.
Manufactured from high quality glass, these 4mL (13mm) 15 x 45mm vials feature a 13-425 thread finish. Available in Thermo Scientific™ National™ and Chromacol™ brands.
Feature superior 51A amber (Type 1, Class AB) or 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass construction.
  • Microsampling and High Recovery Vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
  • Graduated, write-on patch available for convenient sample identification
  • Optional silanized (deactivated) glass maximizes recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Recommended for the following instruments:
  • Thermo Scientific™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm
Colore Clear
Materiale Glass, PTFE
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 4 mL
Setto White Virgin PTFE, 0.01 in.
Include Vial: C4015-11W, Closure: C4015-1A/C4015-10
Tipo di imballaggio Polybag
Volume (sistema metrico) totale 4 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap, Open Top, 8.5 mm hole, Patched
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Tipo Screw Top Vial Kit
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot
Septa Size (Metric) 13-425 mm