Learn More
(4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, 98%
Codice prodotto. 10686904 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10686904
Marca: Thermo Scientific Acros 297860250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17016-83-0 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17016-83-0
Formula molecolare C6H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Numero MDL MFCD00010847
InChI Key YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
Sinonimo s-4-isopropyl-2-oxazolidinone, s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, s-4-isopropyloxazolidin-2-one, 4s-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4s, 4s-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, 4s---isopropyl-2-oxazolidinone, 4 s-1-methylethyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinon
PubChem CID 7157133
IUPAC Name (4S)-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES CC(C)C1COC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Punto di fusione 70°C to 73°C
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica -18
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Condizione di rotazione specifica −18° (20°C c=1,ethanol)
Quantità 25 g
Peso formulazione 129.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder