Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 5.1
Codice prodotto. 11832373
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 11832373
Marca: DWK Life Sciences A518020000621
Measure, mix and pour using 5.1 Borosilicate Glass Disposable Test Tubes. Tubes are rimmed and are available in various lengths.
  • Disposable
  • Clear borosilicate glass
  • Round bottom
  • Rimmed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di design Fondo rotondo
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Imballaggio 1 ciascuno
Con bordo
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Product Type Provetta per analisi