Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 5.1
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
- Disposable
- Clear borosilicate glass
- Round bottom
- Rimmed
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Round bottom |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Imballaggio | 100Pack |
| Con bordo | Sì |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Product Type | Test Tube |