Learn More
5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4510707
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10015003
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC49610CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 375857-64-0
Formula molecolare C9H7BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 239.072
InChI Key NYAFKUCVAVUCHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18001310
IUPAC Name 5-(2-bromophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromophenyl-3-methyl, 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromophenyl-3-methyl
Peso formulazione 239.07
Percent Purity 97%