Learn More
5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10056002
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10056002
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC46901DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 108128-39-8
Formula molecolare C9H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Numero MDL MFCD08060535
InChI Key XXEWHNSDJMBLBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-1-methyl, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-1btkv, 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 7537639
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CO1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 5-(furan-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Peso formulazione 192.17
Percent Purity 97%