Learn More
5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10095822
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10095822
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC35001DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 116153-81-2
Formula molecolare C8H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 178.147
Numero MDL MFCD05170057
InChI Key GKPSFQIKCROJOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl, 5-2-furyl pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-20f1sn, 3-2-furyl pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 654018
IUPAC Name 5-(furan-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.15
Percent Purity 97%