Learn More
5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furoic acid, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furoic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 212.2 |
| Percent Purity | Tech. |
| Grado | Caratteristiche |