Learn More
5-(3-Bromophenyl)-1,3-oxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15437097
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 15437097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34161.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 243455-57-4
Formula molecolare C9H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 224.057
Numero MDL MFCD05668970
InChI Key GUYZQMXSOVOSIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-3-bromophenyl-1,3-oxazole, 5-3-bromophenyl oxazole, 5-3-bromo-phenyl-oxazole
PubChem CID 2795565
IUPAC Name 5-(3-bromophenyl)-1,3-oxazole
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C2=CN=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(3-Bromophenyl)-1,3-oxazole
Punto di fusione 50°C to 52°C
Quantità 10 g
Peso formulazione 224.06
Percent Purity 97%