Learn More
5-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-1H-tetrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11318236
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 11318236
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15268.MC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 216144-09-1
Formula molecolare C8H5F3N4O
Molecular Weight (g/mol) 230.15
Numero MDL MFCD01075683
InChI Key YKYWVXHVSVSQOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-2h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxyphenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenoxy trifluoromethane, acmc-1cs77, 5-3-trifluoromethoxy phenyl tetrazole, 2h-tetrazole,5-3-trifluoromethoxy phenyl, 5-3-trifluoromethyloxy phenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole
PubChem CID 2777350
IUPAC Name 5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-2H-tetrazole
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C2=NNN=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-1H-tetrazole
Punto di fusione 156°C to 159°C
Quantità 100 mg
Peso formulazione 230.15
Percent Purity 97%