Learn More
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10166822
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10166822
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO00983DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole
CAS 690631-97-1
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C23H38BNO2Si
Numero MDL MFCD05865113
Quantità 1 g
Sinonimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl indole, 1-triisopropylsilyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-indole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tri propan-2-yl silyl-1h-indole, tri propan-2-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indol-1-yl silane
InChI Key CZFZAMWINNZVLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC2=CC(=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC Name tri(propan-2-yl)-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indol-1-yl]silane
Molecular Weight (g/mol) 399.46
PubChem CID 2794653
Peso formulazione 399.46
Percent Purity 97%