Learn More
5-(4-Chlorophenyl)furfural, 95+%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-(4-Chlorophenyl)furfural |
| Punto di fusione | 128°C to 131°C |
| CAS min. % | 95.0 |
| Colore | Brown |
| CAS max % | 100.0 |
| Quantità | 1 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma fisica | Needles |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |