Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine, 99%
Codice prodotto. 10307520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10307520
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151470100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine, 99%, Quantity: 100g, Packaging: Glass bottle, Red, Melting Point: 285 deg.C to 288 deg.C, Molecular Weight: 264.35, Percent Purity: 99%, Appearance: (0.3% soln. in acetone) clear, Assay Percent Range: 99%, Beilstein: 27, 433, CAS: 536-17-4 | CAS: 536-17-4 | C12H12N2OS2 | 264.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 536-17-4
Formula molecolare C12H12N2OS2
Molecular Weight (g/mol) 264.35
Numero MDL MFCD00064857
InChI Key JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
PubChem CID 2723826
IUPAC Name 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 285°C to 288°C
Colore Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 27, 433
Indice di Merck 15, 3253
Informazioni di solubilità (0.03% in acetone) Clear
Peso formulazione 264.35
Percent Purity 99%
Forma fisica Fluffy Powder