Learn More
5,5-Dibromobarbituric acid, 95+%
Codice prodotto. 11966541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11966541 1 g 1g
11976541 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11966541 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439840010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 511-67-1 | C4H2Br2N2O3 | 285.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 511-67-1
Formula molecolare C4H2Br2N2O3
Molecular Weight (g/mol) 285.88
Numero MDL MFCD00010595
InChI Key AMATXUCYHHHHHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,5-dibromobarbituric acid, dibromin, 5,5-dibromopyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dibromo, dibrombarbitursaure, dibromobarbituric acid, acmc-20am7j, barbituric acid,5-dibromo, diethyl trimethylsilylphosphate
PubChem CID 94877
IUPAC Name 5,5-dibromo-1,3-diazinane-2,4,6-trione
SMILES BrC1(Br)C(=O)NC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5,5-Dibromobarbituric acid
Punto di fusione 240.0°C to 242.0°C
Peso formulazione 285.88
Quantità 1 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,5-Dibromobarbituric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.