Learn More
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline, 98%
Codice prodotto. 15595866 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15595866
Marca: Thermo Scientific Acros 188870050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10500-57-9 | C9H11N | 133.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10500-57-9
Formula molecolare C9H11N
Molecular Weight (g/mol) 133.19
InChI Key YQDGQEKUTLYWJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-cyclohexeno pyridine, quinoline, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-l786aag56h, 5,6,7,8-tetra-hydroquinoline, 5,6,7,8-tetrahydro-quinoline, pubchem5891, 2,3-cyclohexenopyridine, g00034-watson-int, 2,3-cyclohexano pyridine, acmc-2098eh
PubChem CID 66335
IUPAC Name 5,6,7,8-tetrahydroquinoline
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 218.0°C to 222.0°C
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Indice di rifrazione 1.544
Quantità 5 g
Beilstein 20,II,176
Gravità specifica 1.03
Peso formulazione 133.19
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.