Learn More
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole, 97%
Codice prodotto. 11425626
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11425626
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20755.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1887-60-1 | C8H8N2S | 164.226 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1887-60-1
Formula molecolare C8H8N2S
Molecular Weight (g/mol) 164.226
Numero MDL MFCD00174277
InChI Key QQCMLCGOLBUDJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,6-dimethylbenzo-2,1,3-thiadiazole, 5,6-dimethylbenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylpiazthiole, acmc-1bqjw, maybridge1_006083, 5,6-dimethylbenzo c 1,2,5-thiadiazole, 5,6-dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
PubChem CID 690255
IUPAC Name 5,6-dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
SMILES CC1=CC2=NSN=C2C=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
Punto di fusione 83°C to 85°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 164.23
Percent Purity 97%