Learn More
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline, 98%
Codice prodotto. 10132380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
5g
Codice prodotto. 10132380
Marca: Thermo Scientific Acros 113430050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 773-76-2 | C9H5Cl2NO | 214.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 773-76-2
Formula molecolare C9H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 214.05
Numero MDL MFCD00006786
InChI Key WDFKMLRRRCGAKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloroxine, 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline, chlorquinol, capitrol, dichloroxin, quixalin, chloroxyquinoline, dichloroquinolinol, dikhloroskin, 5,7-dichloro-8-quinolinol
PubChem CID 2722
ChEBI CHEBI:59477
IUPAC Name 5,7-dichloroquinolin-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)Cl)O)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5, 7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 178°C to 183°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 21, 95
Indice di Merck 15, 2181
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in water at ph 1 or >9;,slightly soluble in ethanol,acetone,chloroform,,and dmso;,soluble in alkali,benzene,petroleum ether
Peso formulazione 214.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Fluffy Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.