Learn More
5-Acetyluracil, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11408560
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Product Code. 11408560
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 044378.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6214-65-9
Formula molecolare C6H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 154.13
Numero MDL MFCD00151968
InChI Key YNYDWEIQSDFDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-acetyluracil, 5-acetylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2,4-dihydroxypyrimidin-5-yl ethanone, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-acetyl, 5-acetyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 5-acetyl-2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine, 5-acetyl uracil, acetylpyrimidinedione, zlchem 449
PubChem CID 234581
SMILES CC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Acetyluracil
Quantità 1 g
IUPAC Name 5-acetyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Peso formulazione 154.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder