Learn More
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 98%
Codice prodotto. 10476990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
25g
50g
Codice prodotto. 10476990
Marca: Thermo Scientific Acros 155970250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2349-67-9 | C2H3N3S2 | 133.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2349-67-9
Formula molecolare C2H3N3S2
Molecular Weight (g/mol) 133.2
Numero MDL MFCD00003108
InChI Key GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, usaf pd-25, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-amino, unii-b1heg7v21s, 5-amino-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 2-amino-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 2-thiol-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ccris 6893, 2-mercapto-5-amino-1,3,4-thiadiazole
PubChem CID 2723847
IUPAC Name 5-amino-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMILES C1(=NNC(=S)S1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-1, 3, 4-thiadiazole-2-thiol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 231°C to 236°C
Colore Cream to Yellow or White
Perdita all'essiccatura 1% max. (110°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 27, 674
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,soluble in dmf
Peso formulazione 133.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder