Learn More
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside, 98%
Codice prodotto. 10152464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 10152464
Marca: Thermo Scientific Acros 398920050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2627-69-2 | C9H14N4O5 | 258.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2627-69-2
Formula molecolare C9H14N4O5
Molecular Weight (g/mol) 258.23
Numero MDL MFCD00869751
InChI Key RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Sinonimo acadesine, aica-riboside, aicar, arasine, aica riboside, aic-riboside, acadesina, acadesinum, 5-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-imidazole-4-carboxamide, protara
PubChem CID 17513
ChEBI CHEBI:28498
IUPAC Name 5-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]imidazole-4-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=C(N)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 214°C to 216°C
Colore Tan to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 mg
Indice di Merck 15, 17
Rotazione specifica -62.0° to -66.0° (20°C, 589nm) (c=1 H2O)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble (7g/L at 25°C). Other solubilities: solubility in aq. pbs (2.5g/L at 25°C),soluble in ethanol,dmso
Peso formulazione 258.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.