Learn More
5-Aminoindan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10099411
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Codice prodotto. 10099411
Marca: Thermo Scientific Maybridge NRB01003DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 3470-54-0
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
InChI Key HODOSJNSRPXYBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-aminoindan-1-one, 5-amino-1-indanone, 5-amino-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-amino-2,3-dihydro, 5-aminoindanone, 5-amino-1-oxoindane, 5-amino-indan-1-one, pubchem14476, 5-amino-1-indanone #, 5-azanyl-2,3-dihydroinden-1-one
PubChem CID 312890
IUPAC Name 5-amino-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aminoindan-1-one
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 97%