Learn More
5-Azacytidine, 98%, Thermo Scientific™
Causes DNA demethylation or hemi-demethylation; a powerful mutagen
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J64159.03
Quantità 1g
Codice prodotto. 15426239
  • 103.00€ / 1g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
5-Azacytidine, its incorporation into RNA alters RNA synthesis and processing, and results in inhibition of protein synthesis. It has been used as a cancer chemotherapeutic agent. It is a powerful bacteriostatic, antitumor, and mutagenic agent; it also exhibits immunosuppressive, antimitotic, radioprotective, and virostatic effects.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
320-67-2
244.207
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
9444
4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
C8H12N4O5
MFCD00006539
5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
CHEBI:2038
C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N
Specifica
5-Azacytidine
C8H12N4O5
1g
14,890
Soluble in water.
C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N
244.207
CHEBI:2038
98%
320-67-2
MFCD00006539
620461
5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
9444
244.2
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 5-Azacytidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Azacytidine
SDS Documenti