Learn More
5-Azacytidine, 98%, Thermo Scientific™
Causes DNA demethylation or hemi-demethylation; a powerful mutagen
103.00€ - 380.00€
Identificatori chimici
| CAS | 320-67-2 |
|---|---|
| Formula molecolare | C8H12N4O5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 244.207 |
| Numero MDL | MFCD00006539 |
| InChI Key | NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N |
| Sinonimo | 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin |
| PubChem CID | 9444 |
| ChEBI | CHEBI:2038 |
| IUPAC Name | 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one |
| SMILES | C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15426239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64159.03 |
1g |
103.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15436239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64159.06 |
5g |
380.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications5-Azacytidine, its incorporation into RNA alters RNA synthesis and processing, and results in inhibition of protein synthesis. It has been used as a cancer chemotherapeutic agent. It is a powerful bacteriostatic, antitumor, and mutagenic agent; it also exhibits immunosuppressive, antimitotic, radioprotective, and virostatic effects.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
Identificatori chimici
| 320-67-2 | |
| 244.207 | |
| NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N | |
| 9444 | |
| 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one |
| C8H12N4O5 | |
| MFCD00006539 | |
| 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin | |
| CHEBI:2038 | |
| C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N |
Specifica
| 5-Azacytidine | |
| C8H12N4O5 | |
| 620461 | |
| 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin | |
| NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N | |
| 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one | |
| 9444 | |
| 244.2 |
| 320-67-2 | |
| MFCD00006539 | |
| 14,890 | |
| Soluble in water. | |
| C1=NC(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N | |
| 244.207 | |
| CHEBI:2038 | |
| 98% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H340-H350-H302
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H340-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 206-280-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ3017500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C
- 5-Azacytidine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Azacytidine