Learn More
5% Biodiesel/95% High Cetane Diesel Fuel, v/v, VHG™
Click to view available options
Quantità:
20 mL
50 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
20mL
250mL
50mL
Descrizione
5% Biodiesel/95% High Cetane Diesel Fuel, v/v
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Biodiesel/Diesel Fuel Blends |
| Nomi componenti o analita | Biodiesel/Diesel Fuel Blends |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Concentrazione | 34820% |
| IUPAC Name | Biodiesel@fs:Diesel Fuel Blends |
| Solvent or Matrix | High Cetane Diesel Fuel/Biodiesel |
| Quantità | 250 mL |