Learn More
(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3109930
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10026292
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC31209CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 38220-77-8
Formula molecolare C9H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 227.06
Numero MDL MFCD06659073
InChI Key JYYWIDBNICYLBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-1-benzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzo d furan-2-yl methan-1-ol, 5-bromo-2-benzofuranylmethanol, 5-bromo-2-benzofuranyl methanol, 5-bromo-benzofuran-2-yl-methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl-1-benzofuran, 5-bromo-1-benzo b furan-2-yl methanol
PubChem CID 2795537
IUPAC Name (5-bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol
SMILES OCC1=CC2=CC(Br)=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 227.06
Percent Purity 97%