Learn More
5-Bromo-1-pentene, 96%
Codice prodotto. 11443544
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11443544
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11219.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1119-51-3 | C5H9Br | 149.031 g/mol
5-Bromo-1-pentene is widely utilized in the stereoselective synthesis of 7alpha-(3-carboxypropyl) estradiol. It plays an important role as starting material in the synthesis of a variety of compounds including DL-histrionicotoxin and benzophenone containing fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Bromo-1-pentene is widely utilized in the stereoselective synthesis of 7alpha-(3-carboxypropyl) estradiol. It plays an important role as starting material in the synthesis of a variety of compounds including DL-histrionicotoxin and benzophenone containing fatty acids.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Keep away from sources of ignition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1119-51-3
Formula molecolare C5H9Br
Molecular Weight (g/mol) 149.031
Numero MDL MFCD0000-364
InChI Key LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
PubChem CID 70704
IUPAC Name 5-bromopent-1-ene
SMILES C=CCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1-pentene
Densità 1.259
Punti di ebollizione 126°C to 127°C
Punto d'infiammabilità 30°C (86°F)
Formula lineare Br(CH2)3CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4639
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 506077
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 149.03
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-1-pentene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5-Bromo-1-pentene