Learn More
5-Bromo-2-(2-furyl)pyridine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15483567
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15483567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26942.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 942206-06-6
Formula molecolare C9H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 224.06
Numero MDL MFCD09037418
InChI Key ZKUDFBZRIQOMGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-2-furyl pyridine, 5-bromo-2-furan-2-yl pyridine, 5-bromo-2-fur-2-yl pyridine
PubChem CID 42552976
IUPAC Name 5-bromo-2-(furan-2-yl)pyridine
SMILES BrC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-(2-furyl)pyridine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 224.06
Percent Purity 95%