Learn More
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11354669
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
25g
5g
Codice prodotto. 11354669
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10477.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 445-01-2
Formula molecolare C7H3BrClF3
Molecular Weight (g/mol) 259.45
Numero MDL MFCD00000601
InChI Key XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67959
IUPAC Name 4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Punto di fusione -21°C
Densità 1.745
Punti di ebollizione 195°C
Punto d'infiammabilità 81°C (177°F)
Indice di rifrazione 1.507
Quantità 5 g
Beilstein 2098752
Peso formulazione 259.44
Percent Purity ≥98%