Learn More
5-Bromo-2'-Deoxyuridine, >99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11348489 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11348489
Marca: MP Biomedicals 0210017101
Chemical Identifiers
CAS 59-14-3
Formula molecolare C9H11BrN2O5
Molecular Weight (g/mol) 307.10
Numero MDL MFCD00006529
InChI Key WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Sinonimo 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC Name 5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
Colore White
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 1 g
Peso formulazione 307.1
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Hazard Statement
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Precautionary Statement
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5-Bromo-2'-deoxyuridine