Learn More
5-Bromo-2'-deoxyuridine, Fisher BioReagents
Product Code. 10606005
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass
Unit Size:
1g
250mg
500mg
5g
Product Code. 10606005
Brand: Fisher BioReagents BP2508250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
5-Bromo-2'-Deoxyuridine is a thymidine analog used as a mutagen in genetic research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59-14-3
Formula molecolare C9H11BrN2O5
Molecular Weight (g/mol) 307.10
Numero MDL MFCD00006529
InChI Key WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Sinonimo 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC Name 5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
Nota nome Off-white Powder
Punto di fusione 191°C
Colore White
Spettro a infrarossi Conforms to reference
Intervallo percentuale saggio >99%
Imballaggio Amber Glass
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 1461
Peso formulazione 307.1
Forma fisica Powder or Solid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.