Learn More
5-Bromo-2-hydroxypyridine, 97%
Codice prodotto. 11440828
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11440828
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25267.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13466-38-1 | C5H4BrNO | 173.997 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13466-38-1
Formula molecolare C5H4BrNO
Molecular Weight (g/mol) 173.997
Numero MDL MFCD00234042
InChI Key NDMZZQRNZFWMEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-hydroxypyridine, 5-bromopyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2 1h-one, 5-bromo-2-pyridinol, 5-bromo-2 1h-pyridinone, 5-bromo-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone, 5-bromo, 3-bromo-6-hydroxypyridine, 5-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 599528
IUPAC Name 5-bromo-1H-pyridin-2-one
SMILES C1=CC(=O)NC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-hydroxypyridine
Punto di fusione 178°C to 182°C
Quantità 5 g
Beilstein 108751
Peso formulazione 174
Percent Purity 97%