Learn More
5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 15415435
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15415435
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58942.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 151073-94-8 | C4H2Br2SZn | 307.308 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-thienylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 151073-94-8
Formula molecolare C4H2Br2SZn
Numero MDL MFCD00671986
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo 5-bromo-2-thienylzinc bromide, 5-bromo-2-thienylzinc bromide solution, bromo 5-bromothiophen-2-yl zinc, 5-bromo-2-thienylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI Key OSGCPOFIURDPFT-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=[C-]SC(=C1)Br.[Zn+]Br
IUPAC Name 5-bromo-2H-thiophen-2-ide;bromozinc(1+)
Molecular Weight (g/mol) 307.308
PubChem CID 4413080
Peso formulazione 307.31