Learn More
5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-β-D-Galactopyranoside, ≥98%, Molecular Biology Reagent, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11442151 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
Codice prodotto. 11442151
Marca: MP Biomedicals 0219481110
5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-β-D-Galactopyranoside is used as indigogenic substrate for β-galactosidase, for detection of β-galactosidase-positive clones, and the identification of lac and bacterial colonies or phage plaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7240-90-6
Formula molecolare C14H15BrClNO6
Molecular Weight (g/mol) 408.629
Numero MDL MFCD00005666
InChI Key OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Sinonimo x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-4-Chloro-3-Indoyl-β-D-Galactopyranoside
Nota nome FTIR
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Quantità 10 mg
Peso formulazione 408.6
Grado Molecular Biology Reagent
Forma fisica Powder