Learn More
5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 187.04 |
| Percent Purity | 95% |