Learn More
5-Bromo-7-azaindole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
44.40€ - 146.00€
Identificatori chimici
CAS | 183208-35-7 |
---|---|
Formula molecolare | C7H5BrN2 |
Molecular Weight (g/mol) | 197.04 |
Numero MDL | MFCD06659677 |
InChI Key | LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 10307932 |
IUPAC Name | 5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
SMILES | BrC1=CN=C2NC=CC2=C1 |
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
183208-35-7 | |
197.04 | |
LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
C7H5BrN2 | |
MFCD06659677 | |
10307932 | |
BrC1=CN=C2NC=CC2=C1 |
Specifica
5-Bromo-7-azaindole | |
96.0 | |
179.7°C to 180.7°C | |
Authentic | |
C7H5BrN2 | |
5-bromo-7-azaindole, 5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo, 5-bromo azaindole, 3-bromo-7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-1h-pyrrolo 2 , 3-b pyridine, 5-bromopyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo,7-azaindole | |
BrC1=CN=C2NC=CC2=C1 | |
197.04 | |
197.04 | |
Crystalline Powder |
183208-35-7 | |
100.0 | |
White to Yellow | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD06659677 | |
LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine | |
10307932 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physici
GHS Signal Word: Danger
- 5-Bromo-7-azaindole
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.