Learn More
5-Bromo-DL-tryptophan, 99%
Codice prodotto. 10482313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
Codice prodotto. 10482313
Marca: Thermo Scientific Acros 107515000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6548-09-0 | C11H11BrN2O2 | 283.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6548-09-0
Formula molecolare C11H11BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 283.13
Numero MDL MFCD00005648
InChI Key KZDNJQUJBMDHJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-dl-tryptophan, 2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl propanoic acid, 5-bromotryptophan, tryptophan, 5-bromo, 5-bromo-tryptophan, 2-amino-3-5-bromoindol-3-yl propanoic acid, acmc-20a9ck, 2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl-propionic acid, 5-bromo-dl-tryptophan, sr-2-amino-3-5-bromoindolyl propionic acid
PubChem CID 96735
IUPAC Name 2-amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=C(Br)C=C12)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-DL-tryptophan
Punto di fusione 261.0°C to 267.0°C
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 500 mg
Peso formulazione 283.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder