Learn More
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10567663
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10567663
Marca: Thermo Scientific CC31204CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 23145-16-6
Formula molecolare C9H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 225.041
InChI Key UPEGFMDITWHVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromobenzofuran-2-carbaldehyde, 5-bromobenzo b furan-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-formylbenzofuran, 5-bromo-2-benzofurancarboxaldehyde, 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde,5-bromo, 5-bromobenzo b furan-2-carboxaldehyde, pubchem10165, acmc-1cjl8, 5-bromo-benzofuran-2-carbaldehyde
PubChem CID 2795535
IUPAC Name 5-bromo-1-benzofuran-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 225.04
Percent Purity 97%