Learn More
5-Bromonicotinamide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11423438
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11423438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17840.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28733-43-9
Formula molecolare C6H5BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 201.023
Numero MDL MFCD00173919
InChI Key YOQRXZIMSKLRCY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromonicotinamide, 5-bromo-3-pyridinecarboxamide, nicotinamide, 5-bromo, 3-pyridinecarboxamide, 5-bromo, 5-bromo-nicotinamide, brt, pubchem1212, acmc-1cfs0, 3-bromo-5-carbamoylpyridine, 5-22-02-00182 beilstein handbook reference
PubChem CID 1808
IUPAC Name 5-bromopyridine-3-carboxamide
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromonicotinamide
Punto di fusione 226°C to 227°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 201.03
Percent Purity 98%