Learn More
5-Bromonicotinonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10551492
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Codice prodotto. 10551492
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM08398DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 35590-37-5
Formula molecolare C6H3BrN2
Molecular Weight (g/mol) 183.01
Numero MDL MFCD00174363
InChI Key FTFFHWWIPOQCBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromonicotinonitrile, 3-bromo-5-cyanopyridine, 5-bromo-3-cyanopyridine, 3-cyano-5-bromopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-5-cyano-pyridine, 5-bromo-3-pyridinecarbonitrile, pubchem7702, acmc-209ihz, ksc492g7p
PubChem CID 736793
IUPAC Name 5-bromopyridine-3-carbonitrile
SMILES BrC1=CN=CC(=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromonicotinonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 183.01
Percent Purity 97%