Learn More
(5-Bromopyrid-2-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (5-Bromopyrid-2-yl)methanol |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 188.02 |
| Percent Purity | 97% |