Learn More
Tocris Bioscience™ 5-Carboxamidotryptamine maleate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001091
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001091
Marca: Tocris Bioscience™ 0458/50
5-HT1 agonist; also has high affinity for 5-ht5a and 5-HT7
5-HT1 agonist with high affinity at 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-ht5 and 5-HT7 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74885-72-6
Formula molecolare C11H13N3O·C4H4O4
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Carboxamidotryptamine maleate
Quantità 50 mg
Peso formulazione 319.32
Purezza >99%