Learn More
5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone, 98%
Codice prodotto. 11430717
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11430717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22521.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 53786-28-0 | C12H14ClN3O | 251.714 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53786-28-0
Formula molecolare C12H14ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 251.714
Numero MDL MFCD02684518
InChI Key DOAYWDKFDPSTSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-1-4-piperidyl-2-benzimidazolinone, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1-4-piperidinyl-1,3-dihydro-5-chlorobenzimidazolone, 5-chloro-1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one, domperidone impurity a, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, 4-5-chloro-2-oxo-2h-benzimidazol-1-yl piperidine, 5-chloro-1-4-piperidyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
PubChem CID 104607
IUPAC Name 6-chloro-3-piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-2-one
SMILES C1CNCCC1N2C3=C(C=C(C=C3)Cl)NC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-1-(4-piperidinyl)-2-benzimidazolidinone
Punto di fusione 227°C to 230°C
Quantità 10 g
Peso formulazione 251.71
Percent Purity 98%