Learn More
5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11339755
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11339755
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19793.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 23602-63-3 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23602-63-3
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.592
Numero MDL MFCD00275687
InChI Key NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl, acmc-20am4p, 2-hydroxy-3-methyl-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde
PubChem CID 2774358
IUPAC Name 5-chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)Cl)C=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Punto di fusione 59°C
Quantità 1 g
Beilstein 2249708
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 97%